Learn More
Planche de découpe en polypropylène
Code produit 10452395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 210 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10452395 300 x 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10452395 Fournisseur Azlon Code fournisseur BWY300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabrication en polypropylène non absorbant et faciles à nettoyer
  • Bonne résistance chimique
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Autoclavables à 121°C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PP
Dimensions L 300 x l 210 x H 9 mm
Dimensions (L x l) 300 x 210 mm
Dimensions (L x l x H) 300 x 210 x 9 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (impériale) 8,26 in
Largeur (métrique) 210 mm
Hauteur (métrique) 9 mm