Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Code produit 10567312
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 6 à 8 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
10567312 Tuyau de 9 à 11 mm 10 pièces
10789592 Tuyau de 3 à 5 mm 10 pièces
10617721 Tuyau de 5 à 7 mm 10 pièces
10076241 Tuyau de 6 à 8 mm 10 pièces
11836583 Tuyau de 7 à 9 mm 10 pièces
10014930 Tuyau de 11 à 13 mm 10 pièces
11846603 Tuyau de 13 à 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10567312 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87060010
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PP Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuya
  • Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
  • Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
  • PP
  • Résistance à une température maximale de +135°C max.
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tuyau de 9 à 11 mm
Quantité d’emballage 10/boîte, 20/taille
Propriétés de résistance Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Forme Y cylindrique
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Connecteur en Y