Learn More
Buerkle™ Connecteurs Y cylindriques en polypropylène
Code produit 10617721
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 6 à 8 mm
Tuyau de 7 à 9 mm
Tuyau de 9 à 11 mm
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
10617721 Tuyau de 5 à 7 mm 10 pièces
10789592 Tuyau de 3 à 5 mm 10 pièces
10076241 Tuyau de 6 à 8 mm 10 pièces
11836583 Tuyau de 7 à 9 mm 10 pièces
10567312 Tuyau de 9 à 11 mm 10 pièces
10014930 Tuyau de 11 à 13 mm 10 pièces
11846603 Tuyau de 13 à 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10617721 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87060006
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces connecteurs en Y garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les connecteurs en Y cylindriques en PP Buerkle™ sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuya
  • Connecteur en Y cylindrique pour tuyau
  • Disponible dans une variété de tailles allant de 3 à 15 mm de dia.
  • PP
  • Résistance à une température maximale de +135°C max.
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tuyau de 5 à 7 mm
Quantité d’emballage 10/boîte, 20/taille
Propriétés de résistance Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Forme Y cylindrique
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Connecteur en Y