Learn More
Greiner Bio-One Sachet jetable en PP
Code produit 10150001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
780 x 400 mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10150001 780 x 400 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10150001 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 644201
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
En polypropylène pour offrir solidité et haute résistance thermique. Greiner Bio-One™ : les sachets à déchets en polypropylène sont idéaux pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés.
  • Fabriqués en feuille de métal polypropylène pour la stérilisation en autoclave à vapeur
  • Taux de transport d'oxygène de 50 μm feuille PP (+23 °C) : 2380 cm³ /(m² x 24h x barre)
  • Taux de transport de vapeur d'eau de 50 μFeuille PP °m (+23 °C, 85 % d'humidité relative) : 1,54 g/(m²)² x 24h)
  • Épaisseur de la feuille : 0,05 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon None
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Stérilité Non-sterile
Plage de températures (métrique) 0°C à 140°C
Dimensions (L x l) 780 x 400 mm
Longueur (impériale) 30.7 in.
Largeur (impériale) 15.7 in.
Type de produit Autoclave Bags
Capacité (métrique) 25 L
Longueur (métrique) 780 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.