Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard jetables en polypropylène
Code produit 10177190
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
1 000 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Longueur (métrique):
4.8 cm
5 cm
7 cm
7.3 cm
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Longueur (métrique) unitSize
10177190 1 000 μl Bleu 7.3 cm 1000 pièces
11857302 1 000 μl Bleu 7 cm -
10677541 200 μl Jaune 4.8 cm 1000 pièces
10677731 200 μl Jaune 5 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10177190 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 162222
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les pointes de pipettes standard jetables en PP Fisherbrand™ en laboratoire. En PP de qualité supérieure, elles sont jetables, autoclavables et conditionnées dans un sachet stérile.
  • Autoclavables
  • Jetables
  • En PP
  • Conditionnées dans un sachet stérile
Spécification
Volume (métrique) 1 000 μl
Couleur Bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 7.3 cm
Type de pointe Universal
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Corde à main, Nichiryo, Socorex Pipettor