Learn More
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène
Code produit 11788371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
15 l
25 l
Couleur:
Blanc
Gris
Gris foncé
Noir
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
11788371 15 l Blanc 1 pièce
30487000 15 l Gris foncé 6 pièces
30486998 25 l Gris 4 pièces
11708024 10 l Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11788371 Fournisseur Multiroir™ Code fournisseur 18302
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rangez et organisez vos affaires dans un emballage protecteur en polypropylène. Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène. Disponibles en blanc ou gris foncé, les tiroirs sont empilables et disposent d’une capacité de tiroir-coulissant pour une facilité d’utilisation et un gain de place pratique.
  • Empilables
  • Bords surélevés pour faciliter l’empilement et le glissement
  • Couvercle hermétique
Spécification
Capacité (métrique) 15 l
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type de produit Tiroir
Quantité 1/boîte
Modèle Bords surélevés
Longueur (métrique) 370 mm
Largeur (métrique) 263 mm
Hauteur (métrique) 174 mm