Description
- Réduit les déchets mis en décharge
- Se biodégrade en moyenne de 13,9 % dans les 162 premiers jours
- Construction en polypropylène avec l’additif EcoPure pour favoriser la biodégradation
- Conforme à la FDA pour les applications de contact alimentaire
- Résistant aux acides et aux bases dilués
- Résistant à l’éclatement dans l’azote liquide
- Convient pour la préparation d’applications stériles
- Comprend à la fois une extrémité cuillère et une extrémité pelle avec un noyau creux pour réduire le transfert de chaleur et de froid
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Quantité | 300 Paquet |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 144 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |