Learn More
MP Biomedicals™ Tubes FastPrep vides en polypropylène
Code produit 11432350 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Utilisation avec des bouchons à code couleur
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11432350 Utilisation avec des bouchons à code couleur 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11432350 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 115076200
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Pour homogénéiser l’échantillon
À utiliser avec (équipement) Utilisation avec des bouchons à code couleur
Longueur (métrique) 46 mm
Quantité 500 x 2 mL
Plage de températures (métrique) 130°C à 171°C
Type de produit Vide FastPrep Tube