Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes d’expédition pour lames de microscope en polypropylène
Code produit 16310736 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
5000
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Conditionnement
16310736 5000 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16310736 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS15983G
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gardent les lames en toute sécurité et exemptes de dommages. Les boîtes pour lames de microscope en polypropylène Heathrow Scientific™ comprennent des fentes pour les canaux afin d’éviter toute rupture.
  • Les récipients en PP contiennent cinq lames standard (25 x 75 mm et 1 x 3 in)
  • La paroi intérieure comporte des canaux fendus pour séparer les lames et faciliter leur retrait
  • Le couvercle se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité.
  • Boîte de 25
  • Les enveloppes à ouverture latérale mesurent 43 x 24 x 88 mm
  • Jetable
Spécification
Type Boîte d’expédition pour lames
Capacité de lame 5000
Couleur Assortiment
L’appareil peut contenir Lames
Dimensions (L x l x H) 43 x 24 x 88 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope
Hauteur (métrique) 88 mm
Comprend Canaux fendus
Longueur (métrique) 43 mm
Matériau Polypropylène
Quantité 25/boîte
Largeur (métrique) 24 mm