Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle traversant en polypropylène
Code produit 15253265
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/16 po
Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/8 po
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
15253265 Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/16 po 25 pièces
15159014 Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/8 po 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15253265 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4550830
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/16 po
À utiliser avec (application) Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille
Quantité d’emballage 25/boîte
Type de produit Raccord de cloison Luer femelle