Learn More
Ark Plas Products™ Ergots Luer femelles en PP
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les bouchons Luer femelles en polypropylène Ark Plas Products™ sont dotés de pointes coniques moulées selon les normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour 6 % de cônes Luer afin d’assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés selon la même norme.
Marque: Ark Plas Products™ LHX61-PP0
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01260kg
Description
- Bouchons Luer en polypropylène naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Specifications
Ergot Luer femelle | |
Autoclavables | |
PP | |
-17°C | |
Raccord 3 mm (3/16 po) | |
135°C |
Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA | |
4,8 mm | |
Tubulure flexible ou orifices taraudés | |
25/boîte | |
Naturel |