Learn More
Ark Plas Products™ Ergots Luer femelles en PP
Description
- Bouchons Luer en polypropylène naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 2,3 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure flexible ou orifices taraudés |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -17°C |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Taille du port | Raccord 3 mm (3/32 po) |
| Couleur | Naturel |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Afficher plus |