Learn More
Ark Plas Products™ Ergots Luer femelles en PP
Code produit 11881120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 mm (1/16 po)
Raccord 3 mm (1/18 po)
Raccord 3 mm (3/16 po)
Raccord 3 mm (3/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port Conditionnement
11881120 Raccord 3 mm (1/18 po) 25 pièces
11861120 Raccord 3 mm (1/16 po) 25 pièces
11751996 Raccord 3 mm (3/16 po) 25 pièces
11871120 Raccord 3 mm (3/32 po) 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11881120 Fournisseur Ark Plas Products™ Code fournisseur LHX33PP0
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les bouchons Luer femelles en polypropylène Ark Plas Products™ sont dotés de pointes coniques moulées selon les normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour 6 % de cônes Luer afin d’assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés selon la même norme.
  • Bouchons Luer en polypropylène naturel
  • Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
  • Moulés en matériau vierge et traçable
  • Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Certifications/Conformité Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tubulure flexible ou orifices taraudés
Température min. de fonctionnement (métrique) -17°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Raccord 3 mm (1/18 po)
Couleur Naturel
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Ergot Luer femelle