Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes avec film en polypropylène
Code produit 15610785 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert clair
Violet
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15610785 Blanc 10 pièces
15620785 Bleu 10 pièces
15630785 Vert clair 10 pièces
15640785 Violet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15610785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.04€
    65.45€ / 10 pièces
    Économisez 70.59€
    51% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plus durable que les boîtes en carton qui peuvent se ramollir et produire de la poussière avec une structure en film de polypropylène. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ offrent une alternative beaucoup plus économique aux boîtes en polyca
  • La construction en polypropylène réduit considérablement les risques de moisissure
  • Boîtes faciles à monter expédiées à plat
  • Plus durable que les boîtes en carton, car elles ne sont pas sensibles à l’humidité
  • Séparateurs fournis avec les boîtes
  • Stockez à des températures allant jusqu’à – 80°C
  • Peut être utilisé dans les congélateurs mécaniques et les récipients jusqu’à – 196°C (phase vapeur uniquement)
Spécification
Anti-rotation Oui
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte pour congélateur
Capacité 81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Comprend Séparateurs
Température max. (métrique) -80°C
Température min. (métrique) -196°C
Quantité 10/Paquet
Matrice de tubes 9 x 9
Température de tenue (métrique) Jusqu'à -80°C
Dimensions (L x l x H) 125 x 125 x 49 mm
Longueur (métrique) 125 mm
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 49 mm
Diamètre (métrique) du puits 12,1 mm
Poids (métrique) 1,03 kg