Learn More
Fisherbrand™ Racks flottants pour microtubes en polypropylène
Code produit 13436959 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 microtubes de 1,5/2,0 ml
20 microtubes de 1,5/2,0 ml
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13436959 16 microtubes de 1,5/2,0 ml 4 pièces
13456959 20 microtubes de 1,5/2,0 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13436959
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conservez vos microtubes dans un bain-marie ou placez-les dans de la glace pilée pour un refroidissement rapide. Les racks flottants pour microtubes Fisherbrand™ peuvent être utilisés sur une paillasse, avec un bain-marie ou dans des récipients de g
  • Les pieds amovibles offrent deux options :
    • Fixer les pieds de façon à ce que le rack tienne à la verticale sur la paillasse
    • Détacher les pieds pour que les échantillons puissent être rapidement sortis en poussant vers le bas sur n’importe quelle surface.
  • Mesure 60 mm de haut, y compris les jambes
  • Non recommandés pour l’autoclavage
Spécification
Autoclavable Non recommandé
Couleur Blanc
Type Portoir Microfuge
Capacité 16 microtubes de 1,5/2,0 ml
Comprend Pieds amovibles
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Longueur (métrique) 102 mm
Largeur (métrique) 102 mm
Hauteur (métrique) 60 mm