Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 13 mm
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Magenta |
| Capacité | Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 72 |
| Forme | Ouvertures en forme de larme |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 5 à 10 ml |
| Quantité | 8/boîte |
| Afficher plus |