Description
Utilisez ces tubes pour la manipulation en toute sécurité d’échantillons précieuses et toxiques ainsi que de substances radioactives. Les microtubes gradués en PP EppendorfTM disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
- Les substances à risque biologique peuvent être éliminées, exemptes d’aérosols, par une fine membrane au centre du couvercle avec une canule
- Le couvercle s’ouvre facilement d’une main
- Ces tubes pour 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml ont une échelle de graduation et des surfaces d’écriture
- Le tube de 0,5 mL est optimisé pour une utilisation en PCR.* expériences
- Les boîtes de couleurs assorties sont un mélange de jaune, rouge, bleu, vert et incolore
- Micropilon autoclavable pour la resuspension de granulés
- Peut être centrifugé jusqu’à 23 500 x g
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | PCR, centrifugation |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Pureté ou qualité | Biopur |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Couvercle hermétique |
| Afficher plus |