Description
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques
- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tuyau de 3 à 5 mm |
| Quantité d’emballage | 10/boîte, 10/taille |
| Forme | Structuré |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Raccord droit |