Learn More
Buerkle™ Connecteurs droits en polypropylène avec buses coniques
Code produit 10289341 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 14 mm
Tuyau de 13 à 15 mm
Tuyau de 3 à 5 mm
Tuyau de 5 à 7 mm
Tuyau de 7 à 10 mm
Tuyau de 9 à 12 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
10289341 Tuyau de 9 à 12 mm 10 pièces
10249391 Tuyau de 3 à 5 mm 10 pièces
10620143 Tuyau de 5 à 7 mm 10 pièces
10198251 Tuyau de 7 à 10 mm 10 pièces
10138161 Tuyau de 11 à 14 mm 10 pièces
10486891 Tuyau de 13 à 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10289341 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87001012
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs droits en PP Buerkle™ avec buses coniques résistent à des températures pouvant atteindre 135°C.
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques
  • PP
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tuyau de 9 à 12 mm
Quantité d’emballage 10/boîte, 10/taille
Forme Structuré
Couleur blanc
Type de produit Raccord droit