Learn More
Brand™ Béchers gradués en polypropylène de forme basse
Code produit 15330454 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
600 ml
1 000 ml
5 000 ml
Scale:
Graduations en relief
Échelle imprimée en bleu
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Scale Conditionnement
15330454 250 ml Échelle imprimée en bleu 6 pièces
15327884 25 ml Graduations en relief 12 pièces
15300454 100 ml Échelle imprimée en bleu 12 pièces
15357884 250 ml Graduations en relief 6 pièces
15387884 500 ml Graduations en relief 6 pièces
15397884 600 ml Graduations en relief 6 pièces
15357864 1 000 ml Échelle imprimée en bleu 6 pièces
15307894 1 000 ml Graduations en relief 6 pièces
15347894 5 000 ml Graduations en relief 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15330454 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 87612
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec une bonne température et une bonne résistance chimique, ces béchers sont excellents pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Avec graduations en bleu ou en relief, rebord évase et bec verseur
  • Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
  • Pour l’autoclavage à 121°C, les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Haute pureté
Diamètre (métrique) externe 77 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) extérieure 95 mm
Incréments 25 ml
Quantité 6/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Scale Échelle imprimée en bleu
Modèle Forme basse