Learn More
Descrizione
- Avec graduations en bleu ou en relief, rebord évase et bec verseur
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Pour l’autoclavage à 121°C, les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Specifica
Specifica
| Couleur | Haute pureté |
| Diamètre (métrique) externe | 120 mm |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) extérieure | 147 mm |
| Incréments | 100 ml |
| Quantité | 6/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?