Learn More
Ark Plas Products™ Bouchon Luer en polypropylène
Code produit 11712625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon Luer mâle verrouillable
Bouchon Luer mâle à glissement
Connecteur Luer femelle
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11712625 Bouchon Luer mâle verrouillable 25 pièces
11761976 Connecteur Luer femelle 25 pièces
11851120 Bouchon Luer mâle à glissement 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11712625 Fournisseur Ark Plas Products™ Code fournisseur LPA31PP0
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les bouchons de raccords Luer en PP ARK Plas Products™ sont dotés de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour cônes Luer 6 % afin d'assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés conformément à la même norme.
  • Bouchons Luer en polypropylène naturel
  • Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
  • Moulés en matériau vierge et traçable
  • Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Matériau Polypropylène
Température min. de fonctionnement (métrique) -17°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Couleur Naturel
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Bouchon Luer mâle verrouillable