Learn More
Ark Plas Products™ Bouchon Luer en polypropylène
Description
- Bouchons Luer en polypropylène naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -17°C |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Couleur | Naturel |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Type de produit | Connecteur Luer femelle |