Learn More
Masterflex™ Raccord Luer Premium en polypropylène
Code produit 15296618 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour embout cannelé de 1/16 pouce
Pour embout cannelé de 3/32 pouce
Pour le raccord cannelé de 3/16 po
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
15296618 Pour le raccord cannelé de 3/16 po 1 pièce
14889980 Pour embout cannelé de 1/16 pouce 25 pièces
13546720 Pour embout cannelé de 3/32 pouce 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15296618 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4551808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    19.67€ / 1 pièces
    Économisez 18.23€
    48% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempt de contaminants et entièrement traçable, le raccord Luer mâle en polypropylène Cole-Parmer™ avec anneaux de verrouillage est fabriqué conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Exempt de contaminants et entièrement traçable, le raccord Luer mâle en polypropylène Cole-Parmer™ avec anneaux de verrouillage est fabriqué conformément à la norme ISO 594-1. Idéals pour un large éventail d’applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des tubes de petite taille.
  • Fabriqués en polypropylène naturel sans composants d’origine animale
  • Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
  • Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
  • Bonne résistance chimique. Température max.87°C  (190°F)
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma (non recommandé pour l’autoclavage)
  • Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
  • Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour le raccord cannelé de 3/16 po
À utiliser avec (application) Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille
Quantité d’emballage 25/boîte
Type de produit Raccord Luer