Learn More
Ark Plas Products™ Luers mâles en PP avec anneau de verrouillage
Code produit. 11891060
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 mm (1/16 po)
Raccord 3 mm (1/8 po)
Raccord 3 mm (3/16 po)
Raccord 3 mm (3/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11891060
Marque: Ark Plas Products™ LAX70PP0
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les bouchons de raccords Luer en PP ARK Plas Products™ sont dotés de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour cônes Luer 6 % afin d'assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés conformément à la même norme.
  • Bouchons Luer en polypropylène naturel
  • Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
  • Moulés en matériau vierge et traçable
  • Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Certifications/Conformité Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tubulure flexible ou orifices taraudés
Température min. de fonctionnement (métrique) -17°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Raccord 3 mm (1/16 po)
Couleur Naturel
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Raccord Luer mâle avec anneau de verrouillage