Learn More
Buerkle™ Cuillère à mesures en PP
Code produit 10448521 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Longueur (métrique):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Largeur (métrique):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10448521 250 ml 260 mm 90 mm 1 pièce
11981491 10 ml 100 mm 34 mm 1 pièce
10352243 25 ml 135 mm 44 mm 1 pièce
10496441 50 ml 160 mm 55 mm 1 pièce
10350782 100 ml 200 mm 70 mm 1 pièce
10524132 500 ml 315 mm 118 mm 1 pièce
10648052 1 000 ml 385 mm 134 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 10448521 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 96140250
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pour prélever et mesurer les poudres et les granulés. Les cuillères de dosage en PP Buerkle™ sont calibrées pour évaluer précisément le volume au niveau du rebord.
Pelle graduée universelle pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés. Pour un dosage exact, la pelle graduée doit être surremplie et l’excédent sur le bord supérieur de la pelle doit être nettoyé.
  • Structure en polypropylène blanc
  • Résistance chimique élevée
  • Volume étalonné lorsqu’il est rempli jusqu’au bord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur blanc
Type de produit Cuillère de dosage
À utiliser avec (application) Pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés
Largeur (métrique) 90 mm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 260 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.