Learn More
Bel Art™ Portoirs réversibles pour tubes de microcentrifugation à 96 puits, couleurs assorties
Code produit 15161403 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15161403 Assortiment 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15161403 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur 0673609
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces supports réversibles pour tubes de microcentrifugation à 96 puits, de couleurs assorties, peuvent résister à des températures descendant jusqu'à -80 °C (-112 °F).
  • Autoclavable.
  • Garantie de 3 mois.
  • Un côté de ces supports en polypropylène (PP) est conçu pour contenir des tubes à microcentrifuger de 0,5 mL.
  • L'autre côté peut contenir des tubes de 1,5 à 2,0 mL.
  • Résiste à des températures descendant jusqu'°à -80 °C (-112 °F).
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Capacité Microtubes (96)
Matériau Polypropylène
Quantité 5/boîte
Gamme de température (métrique) -112 °F
Dimensions (L x l) 212,72 x 114,3mm
Dimensions (L x l x H) 212,72 x 114,3 x 26,98mm
Longueur (métrique) 212,72 mm
Longueur (impériale) 8,4 in
Largeur (impériale) 4,5 in
Hauteur (impériale) 1,1 in
Type de produit Rack pour microcentrifugeuse
Hauteur (métrique) 26,98 mm
Largeur (métrique) 114,3 mm