Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger en PP
Code produit 11508232 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Capacité (métrique):
0,4 ml
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Conditionnement
11508232 Naturel 0.5 ml 1000 pièces
11588222 Naturel 0,4 ml 1000 pièces
11508242 Bleu 1.5 ml 1000 pièces
11588232 Vert 1.5 ml 1000 pièces
11558232 Naturel 1.5 ml 1000 pièces
11598232 Rouge 1.5 ml 1000 pièces
11578232 Jaune 1.5 ml 1000 pièces
11558252 Naturel 2 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11508232
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour les applications de centrifugation à vitesse élevée. Les microtubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ disposent d’une zone d’écriture dépolie sur le bouchon et sur le côté du tube (à l’exception des tubes en coloris naturel) pour une identification facile et pratique des échantillons.
  • Tubes en polypropylène gradués
  • Résiste à la contrainte d’une centrifugation à grande vitesse jusqu’à 20 000 x g
  • La construction en une seule pièce comprend un bouchon parfaitement ajusté et fiable et le fond est renforcé pour une protection supplémentaire contre les fuites
  • Autoclavables
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0.5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Nb par paquet 1000/boîte
Conditionnement 1000/boîte
FCR max. 20000g