Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation en PP sans bouchon
Code produit 11538252 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.5 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11538252 1.5 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538252
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces microtubes à centrifuger pour une variété d’applications. Les microtubes à centrifuger en polypropylène Fisherbrand™ sans bouchon sont parfaits pour la manipulation des besoins dans lesquels un bouchon à clipser peut interférer.
  • Conique
  • 1,5 ml
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Nb par paquet 1000/boîte
Conditionnement 1000/boîte