Learn More
Eppendorf™ Microplaques en polypropylène avec puits Recovermax™
Code produit 10208793 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10208793 Stérile 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10208793 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030602307
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Découvrez une nouvelle dimension de la transparence grâce aux microplaques Eppendorf™. Les microplaques en PP Eppendorf avec conception de puits Recovermax™ sont la solution optimale pour vos applications. Haute robustesse et précision permettant un pipetage, un contrôle et une récupération fiables des échantillons.
  • Polypropylène transparent (PP) inégalé pour une meilleure visibilité des échantillons
  • Matrice OptiTrack™ : identification d’échantillons jusqu’à 30 % plus rapide et moins d’erreurs de pipetage via un marquage alphanumérique à contraste élevé
  • Conception de puits RecoverMax™ : Géométrie optimisée des puits pour un volume restant/mort minimal et d’excellentes propriétés de mélange
  • Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec un scellage thermique
  • Stabilité exceptionnelle de la centrifugation jusqu’à 6 000 × g
  • Le PP garantit une résistance élevée aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes. Fabrication sans agents glissants, plastifiants ou biocides – matériaux susceptibles d’avoir un effet néfaste sur les dosages biologiques
  • Supportent des températures allant de –86°C à +100°C
  • Autoclavable (121°C, 20 minutes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Blanc, Fond transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Type de puits Fond conique (puits en V)
FCR max. 6,000xG
Quantité 80/boîte
Avec rebord Augmenté
Plage de températures (métrique) -86 °C à +100 °C