Learn More
Fisherbrand™ Boîtes colorées en ABS 50 lames
Code produit 11731486 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11731486 Bleu 1 pièce
11781486 Blanc 1 pièce
11771486 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11731486
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et transportez 50 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 50 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Elles per
  • La boîte rigide moulée maintient fermement les lames en place dans les fentes rainurées
  • Boîtier en ABS durable avec doublure en liège
  • Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames
  • Boîtier à ouverture facile avec couvercle à charnière doté d’un ergot de blocage
  • Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale
Spécification
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 50
Type de bouchon Ergot de blocage
Couleur Bleu
L’appareil peut contenir 50 lames de microscope (25 x 75 mm ou 1 x 3 po)
Dimensions (L x l x H) 209 x 86 x 35 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard de 25 x 75 mm (1 x 3 po)
Hauteur (impériale) 1,4 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Comprend Fiche d’inventaire de lames
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 209 mm
Matériau Plastique ABS avec revêtement en liège
Forme Rectangulaires
Empilables Oui
Largeur (impériale) 3,4 in
Largeur (métrique) 86 mm