Learn More
Fisherbrand™ Boîtes colorées en ABS 50 lames
Product Code. 11771486 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
11771486 Rouge 1 pièce
11731486 Bleu 1 pièce
11781486 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11771486
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Stockez et transportez 50 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 50 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Elles per
  • La boîte rigide moulée maintient fermement les lames en place dans les fentes rainurées
  • Boîtier en ABS durable avec doublure en liège
  • Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames
  • Boîtier à ouverture facile avec couvercle à charnière doté d’un ergot de blocage
  • Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale
Specifications
Type Boîte pour lames de microscope
Capacité de lame 50
Type de bouchon Ergot de blocage
Couleur Rouge
Compartiments 50
L’appareil peut contenir 50 lames de microscope (25 x 75 mm ou 1 x 3 po)
Dimensions (L x l x H) 209 x 86 x 35 mm
À utiliser avec (application) Conservation ou transport en toute sécurité des lames de microscope (25 x 75 mm)
Hauteur (impériale) 1,4 in
Hauteur (métrique) 35 mm
Comprend Fiche d’inventaire de lames
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 209 mm
Matériau ABS
Forme Rectangulaires
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 86 mm
Matériau de doublure Liège