Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage pour microtubes en polypropylène
Code produit 10707992 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
50
100
Couleur:
Assortiment
Bleu, Vert, Orange, Violet, Jaune
naturel
Array:
10 x 10
5 x 10
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Couleur Array Conditionnement
10707992 50 Assortiment 5 x 10 5 pièces
11704316 50 naturel 5 x 10 5 pièces
11790334 100 naturel 10 x 10 5 pièces
11700344 100 Bleu, Vert, Orange, Violet, Jaune 10 x 10 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10707992
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des boîtes sécurisées. La boîte de stockage pour microtubes en polypropylène Fisherbrand™ est dotée d’un couvercle facile à ouvrir et d’un fermoir à clipser, de lignes de grille moulées et de coordonnées imprimées pour faciliter l’identification. Ces boîtes sont de couleur naturelle et fabriquées en polypropylène robuste et autoclavable.
Stockage sécurisé pour microtubes et flacons cryogéniques
  • Stockage de microtubes de 1,5 à 2,0 ml ou de flacons cryogéniques
  • Chaque puits a un diamètre de 12,3 mm
  • Option de 50 puits idéale pour le stockage d’échantillons ou d’études de cas
  • Option de 100 puits idéale pour les besoins de stockage plus importants
Conception conviviale
  • Couvercle facile à ouvrir avec charnières à trois points et fermoir à clipser pour une fermeture sécurisée du couvercle
  • En polypropylène durable autoclavable
  • Lignes de grille moulées sur le couvercle et coordonnées imprimées sur la base et sur la boîte
  • Disponible en teinte naturelle ou en couleurs assorties pour une classification facile
  • Les boîtes plates robustes s’empilent facilement
Spécification
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Capacité Microtubes à centrifuger (1,5 à 2 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 50
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Stockage
À utiliser avec (équipement) Microtube à centrifuger
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 141 mm
Diamètre (métrique) du puits 12.3 mm
Type de produit Rack de microtubes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 56 mm
Array 5 x 10
Largeur (métrique) 92 mm