Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage pour microtubes en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Stockage sécurisé pour microtubes et flacons cryogéniques
- Stockage de microtubes de 1,5 à 2,0 ml ou de flacons cryogéniques
- Chaque puits a un diamètre de 12,3 mm
- Option de 50 puits idéale pour le stockage d’échantillons ou d’études de cas
- Option de 100 puits idéale pour les besoins de stockage plus importants
Conception conviviale
- Couvercle facile à ouvrir avec charnières à trois points et fermoir à clipser pour une fermeture sécurisée du couvercle
- En polypropylène durable autoclavable
- Lignes de grille moulées sur le couvercle et coordonnées imprimées sur la base et sur la boîte
- Disponible en teinte naturelle ou en couleurs assorties pour une classification facile
- Les boîtes plates robustes s’empilent facilement
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | naturel |
| Capacité | Microtubes à centrifuger (1,5 à 2 ml) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 50 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Stockage |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?