Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks de stockage pour microtubes en PP
Description
- Les supports à code couleur permettent d'identifier facilement les procédures de laboratoire spécifiques ou les plateaux de chaque technicien.
- Chaque puits est numéroté pour la localisation aisée des échantillons
- Autoclavables et adaptés à la congélation
- Parfaits pour une utilisation sur paillasse, pour le stockage ou le transport d’échantillons
- Choisissez parmi 12 couleurs, y compris le naturel, ainsi que des assortiments.
- Capacité : Contient 80 tubes à microcentrifuger à bouchon à vis jusqu'à 2,0 mL, disposés en matrice 16 x 5.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Assortiment |
| Capacité | Microtubes (2 mL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 80 |
| Quantité | 5/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 26.7 x 22.9 x 12.7 cm (10.5 x 9 x 5 in) |
| Longueur (métrique) | 26,7 cm |
| Longueur (impériale) | 10,5 in |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Afficher plus |