Learn More
Cole-Parmer™ Système de rack modulaire pour tubes à essai en polypropylène
Code produit 15528543 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de racks:
4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de racks Conditionnement
15528543 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528543 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0673300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    56.61€ / 1 pièces
    Économisez 3.39€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les modules de cubes sont codés par couleur pour plus de commodité.Les cubes peuvent être tournés indépendamment ; chaque système comprend quatre cubes et un plateau de support pour une utilisation simultanée de plusieurs tailles de tubes à essai, de tube
  • Code couleur pou faciliter l’utilisation
  • Les cubes tournent indépendamment les uns des autres
  • Compatible avec différents tubes et différentes tailles de tubes simultanément
  • PP
  • Autoclavable
Spécification
Description Système de rack pour tubes à essai rotatifs en PP
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Tubes coniques de 15 ml et 50 ml ; tubes de culture de 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm, 17 x 100 mm ; tubes de microcentrifugation de 1,5 ml et 2,0 ml
Nbre de racks 4
Longueur (métrique) 244 mm
Longueur (impériale) 9 in
Largeur (impériale) 4 1/16 po
Hauteur (impériale) 3 13/16 po
Largeur (métrique) 103 mm