Description
- En PP
- Le couvercle fixé comprend une membrane avec une zone de perçage.
- Le couvercle forme un joint étanche pour éviter toute perte due à l’évaporation
- La zone de marquage dépolie avec les subdivisions permet une évaluation approximative du volume.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 41,15mm |
| Comprend | Membrane de couvercle avec zone de perçage |
| Nb par paquet | 500/boîte |
| Conditionnement | 1 sachet de 500 |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Afficher plus |