Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP LeucoSEP™
Description
- Non cytotoxiques, apyrogènes
- Séparation efficace des lymphocytes et des cellules mononucléaires du sang périphérique et de la moelle osseuse
- Caractéristiques :
- Enrichissement directement à partir de sang total
- Remplissage simplifié grâce à une barrière poreuse (supprime le recouvrement fastidieux et laborieux du matériau de l’échantillon)
- Séparation rapide en 15 minutes à température ambiante
- Aucun équipement de laboratoire supplémentaire nécessaire
- Élimination des érythrocytes et des granulocytes
- Aucune contamination avec les érythrocytes
- Pas de blocage des molécules marqueurs
- Pas de remplissage pour l’utilisation de différents supports de séparation
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |
| Jetable | Usage unique |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Sample Tube |
| Volume (métrique) | 50 mL |