Learn More
Cole-Parmer™ Rack de préparation PCR en PP
Code produit 15275647 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15275647 Assortiment 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15275647 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0673607
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour la préparation et le stockage de barrettes et tubes PCR de 0,2 ml pour le traitement des échantillons. Le rack de préparation PCR en PP Cole-Parmer™ est en PP translucide pour faciliter la visualisation des échantillons.
  • Conception compacte
  • Disposées dans une grille alphanumérique 8 x 12
  • Maintient 96 tubes à la verticale et fixes
  • Autoclavables
Spécification
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Stockage de barrettes et de tubes PCR de 0,2 ml pour le traitement des échantillons
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l) 88,9 x 127mm
Dimensions (L x l x H) 88,9 x 127 x 34,92mm
Longueur (métrique) 88,9 mm
Comprend Couvercle en PP translucide
Type de produit Rack de préparation PCR
Hauteur (métrique) 34,92 mm
Largeur (métrique) 127 mm