Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tube PCR en PP, réversible
Code produit 11787265 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes PCR
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11787265 Tubes PCR 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11787265
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Retournez le rack pour des puits de microtubes de taille différente. Le rack pour tube PCR™ en PP Fisherbrand™, réversible, comprend des puits pour tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 ml. La charnière amovible s’adapte des deux côtés et le rack est entièrement autoclavable. En PP robuste de différentes couleurs.
Portoir pour tubes idéal pour l’échantillonnage PCR™ et d’autres besoins de stockage de tubes
  • Le rack réversible comporte des puits pour microtubes des deux côtés
    • Le côté PCR du rack peut accueillir 8 ou 12 bandes de tubes de 0,2 ml ou 168 tubes individuels (diamètre de puits : 5,5 mm)
    • L’autre côté peut accueillir 40 tubes de 0,5 ml (diamètre de puits : 7,6mm)
    • Les deux côtés du rack possèdent 12 puits pour tubes de 1,5 ml (diamètre du puits : 11,4mm)
  • En polypropylène robuste, dans un assortiment de cinq couleurs par paquet
  • Le couvercle à charnière amovible s’adapte solidement des deux côtés
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Capacité Tubes PCR
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 0,2 mL, 0,5 mL et 1,5 mL
Quantité 5 Pk.
Longueur (impériale) 8,1 in
Largeur (impériale) 5,2 in
Hauteur (impériale) 2,1 in
Poids (impériale) 2.2 lb.
Type de produit Rack pour tubes PCR
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 5.3 cm
Largeur (métrique) 13.2 cm