Description
Utiliser avec le pré- ou post-PCR™ demandes d’échantillonnage. Fisherbrand™ Tube à 96 tubes en Polypropylène PCR™ Le support comprend 96 tubes facilement identifiables. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
- Construction robuste en polypropylène, disponible en plusieurs couleurs.
- Peut contenir des tubes individuels de 0,2 mL ou des bandes de 8 ou 12 tubes.
- Le couvercle amovible à charnières se pose à plat.
- Les puits tubulaires sont facilement identifiables grâce aux numéros et lettres en relief.
- Autoclavable et empilable.
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu, Vert, Orange, Rose, Jaune |
| Capacité | Tubes PCR |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 96 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 127 x 101 x 38 mm (5 x 4 x 1,5 in) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?