Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes PCR™ 96 puits
Code produit 11948074 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Vert, Orange, Rose, Jaune
Naturel
Vert
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11948074 Bleu 5 pièces
11958074 Vert 5 pièces
11710344 Bleu, Vert, Orange, Rose, Jaune 5 pièces
11527593 Naturel 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11948074
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour la pré- ou post-PCR Applications d'échantillonnage. Polypropylène 96 puits PCR™ Le rack comprend 96 puits tubulaires facilement identifiables. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
Utiliser avec le pré- ou post-PCR™ demandes d’échantillonnage. Fisherbrand™ Tube à 96 tubes en Polypropylène PCR™ Le support comprend 96 tubes facilement identifiables. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
  • Construction robuste en polypropylène, disponible en plusieurs couleurs.
  • Peut contenir des tubes individuels de 0,2 mL ou des bandes de 8 ou 12 tubes.
  • Le couvercle amovible à charnières se pose à plat.
  • Les puits tubulaires sont facilement identifiables grâce aux numéros et lettres en relief.
  • Autoclavable et empilable.
Spécification
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes PCR
Matériau Polypropylène
Positions 96
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 130 x 98 x 33 mm
Longueur (métrique) 130 mm
Longueur (impériale) 5,1 in
Largeur (impériale) 3,9 in
Hauteur (impériale) 1,3 in
Diamètre (métrique) du puits 5.2 mm
Comprend Couvercle à charnière amovible
Type de produit Rack pour tubes PCR
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 33 mm
Array 8 x 12
Largeur (métrique) 98 mm