Description
Utiliser avec le pré- ou post-PCR™ demandes d’échantillonnage. Fisherbrand™ Tube à 96 tubes en Polypropylène PCR™ Le support comprend 96 tubes facilement identifiables. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.
- Construction robuste en polypropylène, disponible en plusieurs couleurs.
- Peut contenir des tubes individuels de 0,2 mL ou des bandes de 8 ou 12 tubes.
- Le couvercle amovible à charnières se pose à plat.
- Les puits tubulaires sont facilement identifiables grâce aux numéros et lettres en relief.
- Autoclavable et empilable.
Specifications
Specifications
| Bouchon inclus | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Capacité | Tubes PCR |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 96 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (impériale) | 3,9 in |
| Show More |