Learn More
Fisherbrand™ Racks pour microtubes réversibles 96 puits
Code produit 11958014 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Vert, Violet, Jaune, Orange
Jaune
Naturel
Vert
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11958014 Bleu 5 pièces
11728174 Bleu, Vert, Violet, Jaune, Orange 5 pièces
11738174 Naturel 5 pièces
11978014 Jaune 5 pièces
11968014 Vert 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11958014
Edge
Retournez le rack pour stocker une autre taille de microtubes. Les supports réversibles à 96 puits pour microtubes comprennent des languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage sécurisés.
  • En PP
  • Standard, grille de 8 x 12
  • Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
  • Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation
  • Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
  • Autoclavable
Spécification
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Microtubes (0,5 mL), Microtubes à centrifuger (1,5 à 2 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 96/côté
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à centrifuger de 1,5 à 2 mL et de 0,5 mL
Dimensions (L x l) 246 × 121 mm
Dimensions (L x l x H) 246 x 121 x 25 mm
Longueur (métrique) 246 mm
Longueur (impériale) 9,7 in
Largeur (impériale) 4,8 in
Hauteur (impériale) 2 in
Comprend Anneaux surélevés, couvercles
Type de produit Support pour tubes de microcentrifugation 2 en 1
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 50 mm
Array 8 x 12
Largeur (métrique) 121 mm