Learn More
Fisherbrand™ Racks pour microtubes réversibles 96 puits
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Le rack à tubes réversible à 96 puits possède des languettes faciles à saisir pour la manipulation et le stockage des échantillons. Peut accueillir 96 puits pour des tubes de 0,5 mL d’un côté et 96 puits pour des tubes de 1,5/2,0 mL sur le côté inverse
- De nouvelles couleurs vibrantes
- Les anneaux surélevés autour des puits de 1,5 à 2,0 ml facilitent l’extraction des tubes
- Lignes de grille moulées à puits de 0,5 mL séparés par des lignes de grille moulées, ce qui les rend plus visibles
Fonction optimale et identification
- Puits disposés en réseau standard de 8 x 12
- Les lignes moulées en grille séparent les puits de 0,5 mL, ce qui les rend plus visibles
- Des anneaux surélevés autour des puits de 1,5 mL/2,0 mL facilitent le retrait des tubes
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
Ferme le couvercle
- Le couvercle translucide s’enclenche sur des onglets de rack pour un rangement sécurisé et visible
- Assez spacieux pour accueillir la plupart des tubes de micro-centrifugeuses à bouchon à vis
- Empilable, économisant de l’espace précieux
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Capacité | Microtubes (0,5 mL), Microtubes à centrifuger (1,5 à 2 ml) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 96/côté |
| Forme | Rectangulaires, coins arrondis |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger de 1,5 à 2 mL et de 0,5 mL |
| Afficher plus |