Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
- Sa conception assure une étanchéité parfaite afin d'éviter toute contamination et évaporation.
- Les parois fines en polypropylène assurent un transfert de chaleur efficace et homogène, pour des résultats PCR rapides et de haute qualité.
- 8 tubes à réaction en format bandelette – Idéal pour les petits volumes d'échantillons. Facilement adaptable à l'automatisation.
- Les bandes sont scellables à l'aide de couvercles plats ou bombés.
- PCR Clean : Certifié exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR).
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Sans ADN humain, DNase, RNase ni inhibiteur de PCR |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | Boîte de 120 |
| Matériau du bouchon | PP |
| À utiliser avec (équipement) | PCR |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Pureté ou qualité | Nettoyage PCR non stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à charnière |
| Show More |