Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR - Tubes individuels et en bandelettes
Code produit 15645367 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à barrette bombé
Bouchon à barrette plat
Bouchon à charnière
Non inclus
Format:
Barrettes pour tubes PCR rapides
Barrettes à 8 tubes
Tube simple
Pureté ou qualité:
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Volume (métrique):
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
1000 pièces
120 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Format Pureté ou qualité Volume (métrique) Conditionnement
15645367 Bouchon à charnière Tube simple Qualité ADN médico-légale 0,2 ml 500 pièces
10500082 Bouchon à charnière Tube simple Nettoyage PCR non stérile 0,2 ml 1000 pièces
10401203 Bouchon à charnière Tube simple Nettoyage PCR non stérile 0,5 ml 500 pièces
11843432 Non inclus Barrettes à 8 tubes Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
10146704 Bouchon à barrette bombé Barrettes à 8 tubes Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
10167184 Bouchon à barrette plat Barrettes à 8 tubes Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15983982 Non inclus Barrettes pour tubes PCR rapides Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15903992 Bouchon à barrette bombé Barrettes pour tubes PCR rapides Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
15993982 Bouchon à barrette plat Barrettes pour tubes PCR rapides Nettoyage PCR non stérile 0,1 ml 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15645367 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030124707
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf Les tubes PCR assurent une répartition uniforme de la chaleur dans l'échantillon pour des performances PCR optimales. Sa conception ergonomique permet une ouverture facile et assure une fermeture hermétique pour éviter l'évaporation.
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène grâce à ces tubes en PP à parois fines. Les tubes PCR en PP Eppendorf™ sont faciles à ouvrir tout en assurant une bonne étanchéité afin de prévenir l’évaporation en PCR.
  • Sa conception assure une étanchéité parfaite afin d'éviter toute contamination et évaporation.
  • Les parois fines en polypropylène assurent un transfert de chaleur efficace et homogène, pour des résultats PCR rapides et de haute qualité.
  • 8 tubes à réaction en format bandelette – Idéal pour les petits volumes d'échantillons. Facilement adaptable à l'automatisation.
  • Les bandes sont scellables à l'aide de couvercles plats ou bombés.
  • PCR Clean : Certifié exempt d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 500 boîtes (10 sacs de 50)
À utiliser avec (équipement) Avec tous les thermocycleurs au format de bloc de 0,2 ml
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Pureté ou qualité Qualité ADN médico-légale
Type de bouchon Bouchon à charnière
Autoclavable Autoclavable
Format Tube simple
Type de produit Tube PCR