Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisée ou non stérile
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Pointes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PEHD hydrophobe comme
- protection contre les aérosols et les contaminations
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Specifikationer
Specifikationer
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 μl |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?