Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR twin.tec™
Code produit 10690744 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Semi
À jupe
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Conditionnement
10690744 Transparent Semi 25 pièces
10767294 Bleu Semi 25 pièces
10355672 Bleu À jupe 25 pièces
10120092 Transparent À jupe 25 pièces
10100803 Rouge À jupe 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10690744 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030128575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    154.00€ / 25 pièces
    Économisez 18.00€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
Utilisez ces plaques pour l’automatisation et les processus à haut débit ainsi que pour la PCR quantitative en temps réel. Les plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ associent des puits en PP à parois extrêmement fines pour un transfert optimal de la chaleur et un cadre en PC extrêmement solide pour une rigidité et une résistance à la torsion garanties.
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant à la torsion
  • Amélioration de la tolérance entre puits
  • Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
  • Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 25 Paquets
Type de liaison Minimale
Gamme de produits Eppendorf
Couleur Transparent
Jetable Oui
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) PCR en temps réel
Type de jupe Semi
Matériau PC
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 150 μl
Type de puits Fond conique (puits en V)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Idéal pour la PCR quantitative en temps réel et adapté à la plupart des thermocycleurs
Quantité 25/boîte
Exempt de RNase Oui