Learn More
Fisherbrand™ Plateau de coloration pour lames jetable
Code produit 11968004 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Plateau de coloration des lames
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11968004 Plateau de coloration des lames 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11968004
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Colorez, rincez et séchez les lames sur un plateau de travail. Le plateau de coloration jetable pour lames peut contenir huit lames à puits profonds. Les plateaux robustes et économiques assurent un service de travail propre et frais à chaque fois. Comprend un couvercle opaque, des becs verseurs et des poignées encastrées pour une meilleure manipulation.
  • Les plateaux jetables constituent une alternative économique aux plateaux métalliques.
  • Réduisez les risques de contamination croisée et maintenez les zones de travail propres.
  • Le couvercle foncé protège les lames destinées aux applications sensibles à la lumière.
  • Format compact et poignées encastrées pour un transport facile de la zone de travail à l'évier.
  • Deux becs verseurs pratiques pour une évacuation rapide des déchets liquides indésirables.
Caractéristiques:
  • Dimensions : 305 x 127 x 39,5 mm
  • Capacité du puits : 38 mL
  • Couleur : Noir
  • Matériaux : Mélange de polypropylène et de polyéthylène
Spécification
Type de produit Plateau de coloration des lames
Capacité de lame 8
Matériau Polypropylène, polyéthylène
Capacité de milieu 38 mL
Couleur Noir
Comprend 4 plateaux et 1 couvercle foncé
Quantité 4 plateaux, 1 couvercle
Dimensions (L x l x H) 305 x 127 x 39.5 mm